Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Eckventilhahn, PRODURAN™
Die perfekte Lösung zum Dosieren und Regeln von Gasen und Flüssigkeiten als Eckventil.
Marke: DWK Life Sciences 286057001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
Beschreibung
Der PRODURAN™ Eckventilhähne haben eine durch ein Feingewinde in der Höhe regelbare Spindel, was feinstes Einstellen der Ventilöffnung ermöglicht. In Kombination mit den starkwandigen Ansätzen ist der PRODURAN™ Ventilhahn von DWK Life Sciences hochvakuumgeeignet.Das Verbundsystem aus DURAN™ Glas, Metall und Kunststoffen führt dazu, dass diedurch das Ventil strömenden Medien lediglich mit DURAN™ Glas und PTFE in Berührung kommen und erlaubt dadurch fettfreies Arbeiten. Der Aufbau des Ventils macht eshandlich, leicht zu lösen und zu demontieren.Die Ausdrehsicherung verhindert ein absolutes Ausdrehen des Ventilstiftes. Der nachstellbare Ventilstift erhöht die Lebensdauer des Ventilhahnes.- Eckventil mit Spindel und integriertem Feingewinde ermöglicht ein feinstes Einstellen der Ventilöffnung
- durch das Ventil strömende Medien kommen lediglich mit DURAN™ Glas und PTFE in Berührung
- Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
- Handlicher Aufbau des Ventils ermöglicht eine leicht Demontage
- Die Ausdrehsicherung verhindert ein absolutes Ausdrehen des Ventilstiftes.
- Ventilstift nachstellbar zur Erhöhung der Lebensdauer des Ventilhahnes
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
10 mm | |
Boro 3.3, PTFE | |
2,2 mm | |
Ideal zum Dosieren und Steuern von Gasen und Flüssigkeiten; Hohe Vakuumtauglichkeit durch dickwandige Aufsätze; Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen, z. B. für den Aufbau von Lenksträngen (Vakuum-Inertgasleitungen, Stickstoff-Verteilerrechen) |
0 bis 6 mm | |
ja | |
10 St./Packung |