Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Übergangsstück, in Stopfenform
Kompakte Reduktion von Hülse auf Kern.
Marke: DWK Life Sciences 286576709
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.38000kg
Beschreibung
DURAN™ Adapter dienen dem Verbinden von zwei Bauteilen mit unterschiedlicher NS-Größe.Für die Reduktion von einer kleineren Hülse auf einen größeren Kern bei geringem Platzbedarf.- Kompakte Reduktion von Hülse auf Kern
- Durch kompakte Bauform beansprucht dieses Übergangsstück nur wenig Platz
- Stopfenform
Spezifikation
10 St./Packung | |
Anschluss von zwei Komponenten mit Standard-Schliffmanschetten unterschiedlicher Größe | |
fest | |
Sockel NS 19/26, Konus NS 24/29 |