Learn More
Karl Hecht™ Erlenmeyerkolben mit hohlem NS-Glasstopfen
Konische Flasche mit flachem Boden, gut geeignet zum Mischen durch Verwirbeln. Der Karl Hecht™ Erlenmeyerkolben mit hohlem NS-Glasstopfen besteht aus langlebigem Duran™ Borosilikatglas 3.3.
Marke: Karl Hecht™ 41918024
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus langlebigem Duran™ Borosilikatglas 3.3.
- Graduiert.
- Verstärkter, geschliffener Hals mit Standardschliff.
- Hohler Stopfen aus NS-Glas.
Spezifikation
Glas | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Ja | |
NS 29/32 |
200 ml | |
NS 29/32 | |
NS-Stopfen |