Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Expansionsstück, Hülse/Kern
Expansion von Hülse auf Kern.
Marke:  DWK Life Sciences 286548407
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921611
  • 199.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Adapter zum Anschluss von zwei Komponenten mit unterschiedlichen NS-Größen. DURAN™ Expansionsstücke ermöglichen den Anschluss einer kleineren Hülse an einen größeren Kern.
  • Expansionstücke ermöglichen den Anschluss einer kleineren Hülse an einen größeren Kern und damit den Einsatz unterschiedlich großer Komponenten mit Schliffverbindung.
Spezifikation
Spezifikation
10/Packung
Anschluss von zwei Komponenten mit Standard-Schliffverbindungen unterschiedlicher Größe
Hülse NS 29/32, Kern NS 34/35