Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Expansionsstück, Hülse/Kern
Expansion von Hülse auf Kern.
9.36 € - 725.00 €
Produktcode | Marke | Verbindungsgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verbindungsgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15931601
|
DWK Life Sciences
286524403 |
Sockel NS 14/23, Konus NS 19/26 |
91.70 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15884808
|
DWK Life Sciences
286536002 |
Sockel NS 19/26, Konus NS 24/29 |
116.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15894808
|
DWK Life Sciences
286536208 |
Sockel NS 19/26, Konus NS 29/32 |
119.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15931611
|
DWK Life Sciences
286549403 |
Sockel NS 29/32, Konus NS 45/40 |
267.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15834808
|
DWK Life Sciences
286524609 |
Sockel NS 14/23, Konus NS 24/29 |
98.30 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15804828
|
DWK Life Sciences
286549009 |
Sockel NS 29/32, Konus NS 60/46 |
565.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15814828
|
DWK Life Sciences
286549206 |
Sockel NS 29/32, Konus NS 71/51 |
725.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15921611
|
DWK Life Sciences
286548407 |
Hülse NS 29/32, Kern NS 34/35 |
199.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15894818
|
DWK Life Sciences
286548604 |
Sockel NS 29/32, Konus NS 50/42 |
328.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10161781
|
DWK Life Sciences
286542601 |
Socket NS 24/29, Cone NS 29/32 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10142021
|
DWK Life Sciences
286543203 |
Socket NS 24/29, Cone NS 45/40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10707101
|
DWK Life Sciences
286548407 |
Hülse NS 29/32, Kern NS 34/35 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15941601
|
DWK Life Sciences
286524806 |
Socket NS 14/23, Cone NS 29/32 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Adapter dienen dem Verbinden von zwei Bauteilen mit unterschiedlicher NS-Größe.DURAN™ Expansionsstücke ermöglichen die Verbindung von einer größeren Hülse auf einen kleineren Kern.- Expansionsstücke ermöglichen die Verbindung von einer kleineren Hülse auf einen größeren Kern und so den Einsatz unterschiedlich großer Schliffbauteile
Spezifikation
10/Packung |