Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filterplatte mit Loch, für Gasverteilungsrohre
Filterplatten mit Loch in den Porositäten 0, 1 und 2 für den Einsatz in Gasverteilungsrohren.
Marke:  DWK Life Sciences 254523207
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11610029
  • 60.70 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Neben ihrer Anwendung für Filtration werden Glasfiltergeräte auch zur Gas- und Flüssigkeitsverteilung eingesetzt. Für Reaktionen zwischen Gasen und Flüssigkeiten verwendet man Gasverteilungsrohre, in denen Filterplatten mit Loch verarbeitet sind, z.B. für Gaswaschflaschen.
  • Für Gasverteilungsrohre
  • In den Porositäten 0, 1 und 2 erhältlich
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
Bohrung:9 mm; Porosität 2
Borosilikatglas 3.3
Zur Verteilung von Gasen in einer Reaktionslösung; Anbringung an Glasvorrichtungen und -geräten
1/Packung