Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filtrieraufsatz, mit Gewinde
Das Vorlagegefäß des Filtrieraufsatzes dient zur Aufnahme der zu filtrierenden Lösung.
Marke:  DWK Life Sciences 247212408
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03200kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10212321
  • 17.95 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Der Filteraufsatz bestehend aus Vorlagegefäß, Dichtring, Glasfilterplatte und Trichter ist in seine Einzelteile zerlegbar und jede Einzelkomponente kann ersetzt bzw. variiert werden, um den Filter entsprechend der Anwendung anzupassen. So entstehen mit den drei Gerätegrößen kombiniert mit je vier Filterplatten unterschiedlicher Porosität 12 verschiedene Filtermöglichkeiten.
  • Austauschbarer Filteraufsatz entsprechend des Filtratvolumens
  • Mit Gewinde
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
ja
Qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filtration bei reduziertem Druck; Filterung
Je 1
Boro 3.3
Gewinde, Größe 28
30 mL