Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filtrieraufsatz, mit Gewinde
Das Vorlagegefäß des Filtrieraufsatzes dient zur Aufnahme der zu filtrierenden Lösung.
17.95 € - 134.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | ja |
---|---|
Material | Boro 3.3 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filtration bei reduziertem Druck; Filterung |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10632941
|
DWK Life Sciences
247219004 |
1000 mL |
134.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10333151
|
DWK Life Sciences
247215002 |
250 mL |
51.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10212321
|
DWK Life Sciences
247212408 |
30 mL |
17.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Der Filteraufsatz bestehend aus Vorlagegefäß, Dichtring, Glasfilterplatte und Trichter ist in seine Einzelteile zerlegbar und jede Einzelkomponente kann ersetzt bzw. variiert werden, um den Filter entsprechend der Anwendung anzupassen. So entstehen mit den drei Gerätegrößen kombiniert mit je vier Filterplatten unterschiedlicher Porosität 12 verschiedene Filtermöglichkeiten.- Austauschbarer Filteraufsatz entsprechend des Filtratvolumens
- Mit Gewinde
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
ja | |
Boro 3.3 | |
Qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filtration bei reduziertem Druck; Filterung | |
Je 1 |