Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Saugflasche, mit KECK™ Montage-Set, Flaschenform
Die Saugflasche ist ein dickwandiges Gefäß, welches bei Filtrationen als Auffanggefäß des Filtrats verwendet wird.
Marke: DWK Life Sciences 211947353
247.22 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.94000kg
Beschreibung
Als Auffanggefäß des Filtrates bei einer Vakuumfiltration dient eine Saugflasche, welche aufgrund ihrer dicken Wandstärke für Vakuumanwendungen geeignet ist. Über einen Seitenanschluss (Tubus, Glassolive oder Kunststoffolive) wird das Vakuum angelegt. Die große Halsöffnung dient zur Aufnahme der Gummimanschette sowie der Filternutsche. Saugflaschen in kleinen Volumina (= 2000 ml) sind in einer Erlenmeyerform verfügbar, Saugflaschen mit einem Volumen > 2000 ml besitzen eine Flaschenform.- Vakuumfest aufgrund der massiven Wandstärke
- Diese Saugflaschen erfüllen die Vorschriften des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Flaschenform
Spezifikation
185 mm | |
Boro 3.3, PBT, Polypropylen, VMQ, EPDM | |
1/Packung | |
9 mm-Anschlussstück |
5000 mL | |
Trennungen durch Vakuumfiltration; Filtration bei reduziertem Druck; Filtrieren; Vakuumfiltration; Sicheres Arbeiten unter Vakuum | |
ja |