Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Saugflasche, mit KECK™ Montage-Set, Flaschenform
Die Saugflasche ist ein dickwandiges Gefäß, welches bei Filtrationen als Auffanggefäß des Filtrats verwendet wird.
168.22 € - 595.00 €
Spezifikation
Material | Boro 3.3, PBT, Polypropylen, VMQ, EPDM |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennungen durch Vakuumfiltration; Filtration bei reduziertem Druck; Filtrieren; Vakuumfiltration; Sicheres Arbeiten unter Vakuum |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Autoklavierbar | ja |
Verschlussgröße | 9 mm-Anschlussstück |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10768511
|
DWK Life Sciences
211947353 |
5000 mL |
310.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10169420
|
DWK Life Sciences
211946854 |
3000 mL |
168.22 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10528101
|
DWK Life Sciences
211948658 |
10.000 mL |
373.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10038060
|
DWK Life Sciences
211948855 |
15.000 ml (500 mm Höhe) |
485.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10282031
|
DWK Life Sciences
211949157 |
15.000 ml (535 mm hoch) |
595.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Als Auffanggefäß des Filtrates bei einer Vakuumfiltration dient eine Saugflasche, welche aufgrund ihrer dicken Wandstärke für Vakuumanwendungen geeignet ist. Über einen Seitenanschluss (Tubus, Glassolive oder Kunststoffolive) wird das Vakuum angelegt. Die große Halsöffnung dient zur Aufnahme der Gummimanschette sowie der Filternutsche. Saugflaschen in kleinen Volumina (= 2000 ml) sind in einer Erlenmeyerform verfügbar, Saugflaschen mit einem Volumen > 2000 ml besitzen eine Flaschenform.- Vakuumfest aufgrund der massiven Wandstärke
- Diese Saugflaschen erfüllen die Vorschriften des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Flaschenform
Spezifikation
Boro 3.3, PBT, Polypropylen, VMQ, EPDM | |
1/Packung | |
9 mm-Anschlussstück |
Trennungen durch Vakuumfiltration; Filtration bei reduziertem Druck; Filtrieren; Vakuumfiltration; Sicheres Arbeiten unter Vakuum | |
ja |