Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Trichter, gerippt
Ein Trichter ermöglicht ein sauberes Umfüllen und Filtrieren von Flüssigkeiten.
Marke:  DWK Life Sciences 213524104
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.70000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15261689
  • 306.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen ist eine gängige Arbeitsmethode, bei der der Trichter Anwendung findet. Aufgrund seiner Form kann der Trichter eine relativ große Menge von Flüssigkeit oder Feststoff aufnehmen und diese durch eine Verengung in ein Gefäß mit kleiner(er) Öffnung überführen. Trichter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, die entsprechend ihres Anwendungsbereichs ausgewählt werden.
  • Ein Festkleben an einer glatten Glasoberfläche und somit eine Verlangsamung der Filtriergeschwindigkeit wird durch die gerippte Form verhindert
  • Durch die gerippte Form ideal für das Filtrieren mit Papier-Rundfiltern geeignet
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
80 mm
ja
10 St./Packung
Boro 3.3
Filtern von Flüssigkeiten; Verschütten von Substanzen wird vermieden; Filtern