Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Sechskanthohlstopfen, flach, DG-geschliffen
Hohlglasstopfen zum Verschließen.
Marke: DWK Life Sciences 286123509
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
DURAN™ Sechskanthohlstopfen werden zum Verschließen von Laborgeräten wie Messkolben, Mischzylindern, Schliffkolben, etc. verwendet. DURAN™ Sechskanthohlstopfen gibt es in 2 Standardvarianten- spitz- flachGrößen analog zu DURAN™ Kegelschliffen.Schliffqualität: DG = Diamant Geschliffen- Flach
- Diamant-geschliffen
- Hohlglasstopfen
Spezifikation
Verschluss von Gefäßen mit Normschliffen | |
100/Pk. | |
ja |
NS 12/21 | |
Boro 3.3 |