missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mikro-Filternutsche
Mikro-Filternutschen sind Filter, mit denen Lösungskleinstmengen filtriert werden können.
Marke: DWK Life Sciences 258575301
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Filternutschen sind Filter, die bei einer Fest-Flüssig-Trennung mittels Vakuum verwendet werden. Filternutschen besitzen einen Glassinterboden, der als Filtermedium dient und kein weiteres Filterpapier bedarf.- Aufgrund der Filtergröße für Filtrationen von Kleinstmengen geeignet
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
10 mm | |
Boro 3.3 | |
Filtration sehr kleiner Mengen; Filtration bei reduziertem Druck; qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filterung | |
10 St./Packung |
2 mL | |
ja | |
3 |