Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mikro-Filternutsche
Mikro-Filternutschen sind Filter, mit denen Lösungskleinstmengen filtriert werden können.
368.00 € - 393.00 €
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 2 mL |
Material | Boro 3.3 |
Autoklavierbar | ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtration sehr kleiner Mengen; Filtration bei reduziertem Druck; qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filterung |
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11830710
|
DWK Life Sciences
258575207 |
2 |
368.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15282069
|
DWK Life Sciences
258575301 |
3 |
368.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11840710
|
DWK Life Sciences
258575404 |
4 |
393.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11700114
|
DWK Life Sciences
258575104 |
1 |
368.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Filternutschen sind Filter, die bei einer Fest-Flüssig-Trennung mittels Vakuum verwendet werden. Filternutschen besitzen einen Glassinterboden, der als Filtermedium dient und kein weiteres Filterpapier bedarf.- Aufgrund der Filtergröße für Filtrationen von Kleinstmengen geeignet
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
10 mm | |
Boro 3.3 | |
Filtration sehr kleiner Mengen; Filtration bei reduziertem Druck; qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filterung |
2 mL | |
ja | |
10 St./Packung |