Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gewinderohr, GL, starkwandig, ergänzend zur DIN 12 216
Zum Ansetzen an verschiedenste Apparate bei höheren Anforderungen an die mechanische Festigkeit.
Marke: DWK Life Sciences 286263005
206.08 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Starkwandige DURAN™ Glasgewinderohre mit GL Gewinde sind ergänzend zur DIN 12216 und werden zum Ansetzen an Glasapparaturen verwendet. In 5 Größen verfügbar.Das verfügbare Zubehör ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten.- mit genormtem GL Gewinde nach DIN 12221
- Starkwandig
- Sicheres und leichtes Verschließen sowie Lösen von Glas-Glaskomponenten
- Fettfreies Arbeiten
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
10 St./Packung | |
40 mm | |
3,2 mm |
Zur Befestigung an Glasapparaten; Installation in Glasapparaten und -geräten | |
GL 45 |