Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gewinderohr zum Ansetzen, mit DIN-Gewinde
Das Gewinderohr dient zur Weiterverarbeitung in Glasbauelementen.
Marke: DWK Life Sciences 248390107
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.55000kg
Beschreibung
Dieses Gewinderohr besitzt ein Schraubgewinde und kann durch einen Weiterverabeitungsschritt in Glasbauelementen eingearbeitet werden.- Mit DIN-Gewinde
Spezifikation
28 mm | |
Boro 3.3 | |
Verbau in Glasapparaten | |
GL 32 |
ja | |
2 mm | |
10 St./Packung |