Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Scheidetrichterhahn mit kurzem Trichter, komplett mit PTFE-Küken
Zum leichteren Ansetzen an DURAN™ Scheidetrichter-Rohkörper.
Marke:  DWK Life Sciences 286432808
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15884748
  • 835.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 14-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DURAN™ Scheidetrichterhähne mit kurzem Trichter sind Bauteile für die Fertigung von Scheidetrichtern nach Gilson mit einem besonders starken Ansatz zur Reduzierung des Bruchrisikos mit konischer Form bis an den Ansatz der Hahnhülse. In der polierten Variante mit PTFE Küken für fettfreies Arbeiten geeignet.
  • Scheidetrichter-Hahnhülse mit PTFE-Küken
  • Mit kurzem Ansatztrichter
  • Mit einem besonders starken Ansatz zur Reduzierung des Bruchrisikos
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
2,5 mm
ja
25/Packung
Boro 3.3, PTFE
14.5 NS
Zum Ansetzen an DURAN™ Scheidetrichter-Rohkörper