missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, geschliffen, ohne Küken

Geschliffene Absperrhähne ohne Hahnküken.

Marke:  DWK Life Sciences 286446605

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15834778

  • 101.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

DURAN™ Einweghähne sind für den Einsatz als Absperrhähne konzipiert. Für feines Dosieren sind Ventilhähne besser geeignet.Geschliffene DURAN™ Einweghähne sind kombinierbar mit - DURAN™ Hahnküken mit Rille- Hahnküken mit Gewinde- hohle DURAN™ Hahnküken
  • Geschliffene Absperrhähne ohne Hahnküken
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation

Spezifikation

6 mm
Boro 3.3
21.5 NS
5/Packung
13 mm
ja
1,5 mm
Grobdosierung von Flüssigkeiten; Anbringung an Glasapparaturen und -geräten
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote