Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, geschliffen, ohne Küken
Geschliffene Absperrhähne ohne Hahnküken.
90.40 € - 705.00 €
Spezifikation
Material | Boro 3.3 |
---|---|
Autoklavierbar | ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Grobdosierung von Flüssigkeiten; Anbringung an Glasapparaturen und -geräten |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15814778
|
DWK Life Sciences
286445403 |
18.8 NS | 4 mm |
298.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15834778
|
DWK Life Sciences
286446605 |
21.5 NS | 6 mm |
101.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15884768
|
DWK Life Sciences
286443805 |
14,5 NS (1,5 mm Breite) | 2,5 mm |
422.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15854778
|
DWK Life Sciences
286447001 |
29.2 NS | 10 mm |
198.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15824778
|
DWK Life Sciences
286446005 |
18.8 NS | 6 mm |
352.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15874768
|
DWK Life Sciences
286443008 |
12.5 NS | 2 mm |
650.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15864768
|
DWK Life Sciences
286442809 |
12,5 NS (1,5 mm Breite) | 2 mm |
390.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15894768
|
DWK Life Sciences
286444201 |
14.5 NS | 2,5 mm |
705.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15804778
|
DWK Life Sciences
286444407 |
14.5 NS | 4 mm |
491.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15844778
|
DWK Life Sciences
286446802 |
24 NS | 8 mm |
157.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15854768
|
DWK Life Sciences
286442003 |
10 NS | 1,5 mm |
90.40 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
DURAN™ Einweghähne sind für den Einsatz als Absperrhähne konzipiert. Für feines Dosieren sind Ventilhähne besser geeignet.Geschliffene DURAN™ Einweghähne sind kombinierbar mit - DURAN™ Hahnküken mit Rille- Hahnküken mit Gewinde- hohle DURAN™ Hahnküken- Geschliffene Absperrhähne ohne Hahnküken
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Boro 3.3 | |
ja | |
Grobdosierung von Flüssigkeiten; Anbringung an Glasapparaturen und -geräten |