Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hülse, DG-geschliffen
Für eine starre, selbsttragende Verbindung als kostengünstige Alternative.
98.00 € - 161.00 €
Produktcode | Marke | Verbindungsgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verbindungsgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15951601
|
DWK Life Sciences
286532806 |
17 mm |
98.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15824808
|
DWK Life Sciences
286521003 |
15 mm |
98.50 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15824818
|
DWK Life Sciences
286541202 |
22 mm |
110.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15951611
|
DWK Life Sciences
286558202 |
33 mm |
161.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15804808
|
DWK Life Sciences
286518001 |
13 mm |
106.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15864818
|
DWK Life Sciences
286546003 |
28 mm |
155.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die Kegelschliffverbindung aus Hülse und Kern ist eine starre, selbsttragende Verbindung.DURAN™ Hülsen DG sind nicht nach DIN 12249 und stellen die kostengünstige Alternative zu den DURAN™ Hülsen, geschliffen dar.Grundsätzlich sind Schliffverbindungen unter dem Einsatz von Schlifffett oder PTFE-Manschetten anzuwenden.KECK™ Kegelschliffklammern sind die perfekte Ergänzung zur Sicherung der Kegelschliffverbindung.- Diamant geschliffen (gröbere Schliffqualität, mehr Rautiefe)
- Kostengünstige Alternative zu den DURAN™ Hülsen (nicht nach DIN)
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
50/Packung |