missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ DURAN™ Standardmesszylinder

Mit gelber Graduierung für einfache und präzise Messungen und Befüllungen.

Marke:  Karl Hecht™ 42180012

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10063821

  • 12.50 € / 1 Stück

Verfügbar ab: 03-07-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Aus DURAN™ Borosilikatglas 3.3
  • Sechskantfuß für gute Standfestigkeit
  • In drei verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation

Spezifikation

Sechskantfuß
Hexagonal
Bernsteinfarben
10 ml
0,2 ml
Rund
Messzylinder
Borosilikatglas
0,2 ml
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote