Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Reaktionsgefäße aus Duran Rohr
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 06000258
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Spezifikation
500 mL | |
150 mm | |
Zylindrisch |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Reaktionsgefäß | |
Flach |