Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Reaktionsgefäße aus Duran Rohr
207.76 € - 1057.88 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
---|---|
Produkttyp | Reaktionsgefäß |
Form | Zylindrisch |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11552164
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06000270 |
200 mm |
272.42 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11542174
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06000488 |
410 mm |
1057.88 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11542164
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06000258 |
150 mm |
261.82 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11512184
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06001158 |
220 mm |
207.76 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11502174
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06000476 |
300 mm |
577.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Reaktionsgefäß | |
Zylindrisch |