missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Patenthahn, komplett mit PTFE-Küken

2-Wege-Hahn mit PTFE Hahnküken für fettfreies Arbeiten.

Marke:  DWK Life Sciences 286425607

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.95000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15901601

  • 620.00 € / 10 Stück

Verfügbar ab: 14-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

DURAN™ Patenthähne komplett mit PTFE Patenthahnküken sind 2-Wege-Hähne, die häufig für die Konstruktion von Schlenklinien (Vakuum-Inertgas-Linien, Stickstoff-Verteilerrechen) verwendet werden und fettfreies Arbeiten ermöglichen. Das Hahnküken wird über eine 3-teilige Hahnsicherung in der Hahnhülse gesichert.Bei besondern hohen Anforderungen an die Leckrate empfehlen wir den Einsatz von PRODURAN™ Ventilen.
  • 2-Wege-Hahn mit PTFE Hahnküken
  • Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
  • Das Hahnküken wird über eine 3-teilige Hahnsicherung in der Hahnhülse gesichert.
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation

Spezifikation

4 mm
Boro 3.3, PTFE
18.8 NS
10 St./Packung
10 mm
ja
1,5 mm
Für den Verbau in Glasapparaturen und für Vakuumanwendungen z.B. für die Konstruktion von Schlenklinien (Vakuum-Inertgas-Linien, Stickstoff-Verteilerrechen) geeignet
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote