Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Patenthahn, geschliffen, ohne Küken
Geschliffene 2-Wege-Hähne ohne Hahnküken.
Marke:  DWK Life Sciences 286425204
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15884728
  • 298.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Geschliffene DURAN™ Patenthähne sind 2-Wege-Hähne, die häufig für die Konstruktion von Schlenklinien (Vakuum-Inertgas-Linien, Stickstoff-Verteilerrechen) verwendet werden. Bei besondern hohen Anforderungen an die Leckrate empfehlen wir den Einsatz von PRODURAN™ Ventilen.
  • Hahnhülse geschliffen, ohne Küken
  • 2-Wege-Hahn
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
4 mm
18.8 NS
Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen, z. B. für den Aufbau von Lenksträngen (Vakuum-Inert-Gasleitungen, Stickstoff-Verteilerrechen)
10 mm
1,5 mm