Learn More
Masterflex™ E-3603 DEHP-freie Laborschläuche
Für allgemeine Laboranwendungen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie biopharmazeutische und analytische Instrumente geeignet.
Marke: Masterflex™ 06407-90
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Instrumente für allgemeine Laboranwendungen, Lebensmittel und Getränke sowie Biopharma und Analyse.
- Nicht-DEHP.
- Phthalatfrei.
- Lange Lebensdauer.
- Chemikalienbeständig.
- Nicht oxidierend.
- Biegung zu scharfen Radiuskurven möglich.
- Einfache Verwendung von Anschlüssen.
- Transparent.
Spezifikation
3A; DEHP-frei; Europäisches Arzneibuch; NSF-51; NSF-61; ADCF; FDA; phthalatfrei; USP | |
12,7 mm | |
15,875 mm | |
1,5875 mm | |
Autoklav oder ETO | |
12 psi |
Autoklavierbar | |
Tygon E-3603 | |
15,2 m | |
-46 °C | |
Transparent | |
74 °C |