missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(E)-Cardamonin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16473916
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16473916 25 mg
16461628 5 mg
16439156 100 mg
16429218 10 mg
16414917 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16473916 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN1378
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress (E)-Cardamonin ((E)-Cardamomin) is a novel antagonist of hTRPA1 cation channel with an IC50 of 454 nM.

(E)-Cardamonin ((E)-Cardamomin) is a novel antagonist of hTRPA1 cation channel with an IC50 of 454 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (E)-Cardamonin
CAS 19309-14-9
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H14O4
Menge 25 mg
Synonym (E)-Cardamomin (E)-Alpinetin chalcone
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 28 mg/mL (103.60 mM)
SMILES O=C(C1=C(OC)C=C(O)C=C1O)/C=C/C2=CC=CC=C2.[(E)]
Molekulargewicht (g/mol) 270.28
Formelmasse 270.28
Reinheit (%) 98.03%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.