Learn More
Bochem™ E-Poli Reagenzglasgestelle
Marke:  Bochem™ 10173
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10122271
  • 49.10 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Stellplätze: 3/12
Für φ: 16mm
B/T/H: 250/70/70mm
Spezifikation
Spezifikation
Reagenzglasgestell
Röhrchen (16 mm)
36
3 x 12
18/10 E-Poli
16 mm