missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ E-Poli Reagenzglasgestelle
38.40 € - 56.60 €
Spezifikation
Produkttyp | Reagenzglasgestell |
---|---|
Aufnahmevermögen | Röhrchen (16 mm) |
Material | 18/10 E-Poli |
Durchmesser (metrisch) Öffnung | 16 mm |
Produktcode | Marke | Array | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Array | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10315911
|
Bochem™
10176 |
10 x 10 |
56.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10375761
|
Bochem™
10174 |
4 x 6 |
38.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10315671
|
Bochem™
10171 |
2 x 10 |
38.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10122271
|
Bochem™
10173 |
3 x 12 |
49.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10410163
|
Bochem™
10175 |
4 x 12 |
43.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10400163
|
Bochem™
10172 |
2 x 12 |
38.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Stellplätze: 10/10Für φ: 16mm
B/T/H: 210/210/70mm
Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
Röhrchen (16 mm) | |
18/10 E-Poli | |
16 mm |