Learn More
Bochem™ E-Poli Reagenzglasgestelle
Marke:  Bochem™ 10171
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10315671
  • 38.40 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Stellplätze: 2/10
Für φ: 16mm
B/T/H: 210/50/70mm
Spezifikation
Spezifikation
Reagenzglasgestell
Röhrchen (16 mm)
20
2 x 10
18/10 E-Poli
16 mm