Learn More
Bochem™ E-Poli Reagenzglasgestelle
Marke:  Bochem™ 10175
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10410163
  • 43.45 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Stellplätze: 4/12
Für φ: 16mm
B/T/H: 250/90/70mm
Spezifikation
Spezifikation
Reagenzglasgestell
Röhrchen (16 mm)
48
4 x 12
18/10 E-Poli
16 mm