Learn More
(E/Z)-4-Hydroxytamoxifen, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449747
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 16449747
Marke: Medchem Express HY16950A5mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress (E/Z)-4-Hydroxytamoxifen (Afimoxifene) is a racemic compound of (Z)-4-Hydroxytamoxifen and (E)-4-Hydroxytamoxifen isomers. (E/Z)-4-Hydroxytamoxifen is an estrogen receptor modulator.
(E/Z)-4-Hydroxytamoxifen (Afimoxifene) is a racemic compound of (Z)-4-Hydroxytamoxifen and (E)-4-Hydroxytamoxifen isomers. (E/Z)-4-Hydroxytamoxifen is an estrogen receptor modulator.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E/Z)-4-Hydroxytamoxifen
CAS 68392-35-8
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H29NO2
Menge 5 mg
Synonym Afimoxifene
Löslichkeitsinformationen DMSO : 83.33 mg/mL (215.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C(C2=CC=C(OCCN(C)C)C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)\CC)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 387.51
Formelmasse 387.51
Reinheit (%) 98.44%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.