Learn More
Labcon™ Eclipse™ 1000 μl Pipettenspitzen mit Graduierung
Passend für die gängigsten 1000 μl-Pipetten
Marke: Labcon™ 1046-965-006-9
39.39 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21712" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 12.70060kg
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Graduiert
- Passend für die gängigsten 1000 μl-Pipetten
- UltraFine™ Spitze
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
1000 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
75,9 mm | |
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
E-Strahl | |
96 Spitzen / Rack; 6 Racks / Pckg.; 8 Pckg. / Karton | |
Ja | |
Ja | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
2,98 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Konformität | |
Liquid Handling | |
UltraFine Spitze, graduiert | |
96 Spitzen/Rack | |
1000 µl-Pipette, Universal Fit | |
Eclipse™ | |
250, 500, 750, 1000 µl |