Learn More
Labcon™ Eclipse™ 300 μl Pipettenspitzen für Rainin™ LTS Pipetten
Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
Marke: Labcon™ 1015-800-000-9
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.62870kg
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für 300 μl Rainin™ LTS-Pipettierer
- Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
300 μl | |
nicht steril | |
Autoklavierbar | |
55,6 mm | |
Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) | |
UltraFine Spitze, graduiert | |
1000 Spitzen/Beutel | |
Rainin™ LTS™ Pipette | |
Eclipse™ | |
10, 50, 100 μl |
ohne Filter | |
Durchsichtig | |
2,18 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
1000 Spitzen/Beutel; 10 Beutel/Koffer | |
Ja | |
Ja | |
Polypropylen-Harz |