Learn More
Labcon™ Eclipse™ 300 μl Pipettenspitzen für Rainin™ LTS Pipetten
Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
30.45 € - 78.55 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 300 μl |
---|---|
Gefiltert | ohne Filter |
Farbe | Durchsichtig |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Länge (angloamerikanisch) | 2,18 in. |
Produktcode | Marke | Verpackung | Sterilität | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Sterilität | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16643852
|
Labcon™
1015-260-000-9 |
768 Spitzen / geringer Abfall Eclipse™ Nachfüllpackung; 10 Nachfüllpackungen/Karton | nicht steril | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität |
51.70 €
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16653852
|
Labcon™
1015-265-000-9 |
768 Spitzen / geringer Abfall Eclipse™ Nachfüllpackung; 10 Nachfüllpackungen/Karton | steril | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität |
56.10 €
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16663852
|
Labcon™
1015-800-000-9 |
1000 Spitzen/Beutel; 10 Beutel/Koffer | nicht steril | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität |
41.35 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16673852
|
Labcon™
1015-965-006-9 |
960 Spitzen / Packung; 10 Packungen. / Kiste | steril | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität |
78.55 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16651903
|
Labcon™
1015-960-006-9 |
960 Spitzen / Packung; 10 Packungen. / Kiste | nicht steril | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität |
65.75 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17557776
|
Labcon™
1015-250-000-9 |
Low Waste Eclipse Refill | Non-sterile | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für 300 μl Rainin™ LTS-Pipetten
- Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
300 μl | |
Durchsichtig | |
2,18 in. | |
Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) | |
UltraFine Spitze, graduiert | |
Rainin™ LTS™ Pipette | |
Eclipse™ |
ohne Filter | |
Autoklavierbar | |
55,6 mm | |
Liquid Handling | |
Ja | |
Ja | |
10, 50, 100 μl |