Learn More
Labcon Eclipse™ Macro 10 ml Pipettenspitzen
Für gängige Macro-Pipetten
69.15 € - 144.00 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 5 bis 10 ml |
---|---|
Gefiltert | Ungefiltert |
Farbe | Durchsichtig |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Länge (angloamerikanisch) | 6,12 in. |
Produktcode | Marke | Verpackung | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16633882
|
Labcon
1029-740-000-9 |
36 Spitzen/Gestell, 6 Gestelle/Karton | Unsteril |
130.00 €
216 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16643882
|
Labcon
1029-745-000-9 |
36 Spitzen/Gestell, 6 Gestelle/Karton | Steril |
144.00 €
216 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16653882
|
Labcon
1029-860-000-9 |
250/Beutel; 10 Beutel/Karton | Nicht steril |
69.15 €
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Für gängige Macro-Pipetten
- 5–10 ml
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
5 bis 10 ml | |
Durchsichtig | |
6,12 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Konformität | |
Liquid Handling | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
Autoklavierbar | |
155,7 mm | |
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
Makro | |
Macropipette | |
Eclipse™ |