missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 32 mm Box Height, with Boxes

ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.

Marke:  Tenak™ TE11138B

Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.80000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 12442490

  • 213.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Aus seewasserbeständigem Aluminium
  • Passt in jedes Tiefkühlgerät und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Mit weißen Normkisten aus Karton, mit Unterteilung in 9 x 9 Zellen
  • Die Kapazitäten werden in Höhe x Tiefe ausgedrückt
Spezifikation

Spezifikation

Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen
9 x 4
Aluminium
564 x 139 x 324 mm
Seewasserbeständig
Boxen (36)
Tiefkühlschränke
32 mm (Box)
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote