missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 32 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marke: Tenak™ TE11140B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.20000kg
Beschreibung
- Aus seewasserbeständigem Aluminium
- Passt in jedes Tiefkühlgerät und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden
- Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
- Mit weißen Normkisten aus Karton, mit Unterteilung in 9 x 9 Zellen
- Die Kapazitäten werden in Höhe x Tiefe ausgedrückt
Spezifikation
Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen | |
10 x 4 | |
Aluminium | |
564 x 139 x 360 mm |
Seewasserbeständig | |
Boxen (40) | |
Tiefkühlschränke | |
32 mm (Box) |