Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 75 mm Box Height
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marke: Tenak™ TE11284
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.30000kg
Beschreibung
- Aus seewasserbeständigem Aluminium
- Passt in jedes Tiefkühlgerät und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden
- Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
- Ohne weiße Kartons
- Die Kapazitäten werden in Höhe x Tiefe ausgedrückt
Spezifikation
Seewasserbeständig | |
Boxen (10) | |
Tiefkühlschränke | |
75 mm (Box) |
2 x 5 | |
Aluminium | |
683 x 139 x 160 mm |