Learn More
Efaproxiral sodium, MedChemExpress
Beschreibung
Efaproxiral sodium (RSR13 sodium) is a synthetic allosteric modifier of haemoglobin (Hb), decreases Hb-oxygen (O2) binding affinity and enhances oxygenation of hypoxic tumours during radiation therapy.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Efaproxiral sodium |
| CAS | 170787-99-2 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C20H22NNaO4 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | RSR13 sodium |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 39 mg/mL (107.33 mM) |
| SMILES | CC(C)(OC1=CC=C(CC(NC2=CC(C)=CC(C)=C2)=O)C=C1)C(O[Na])=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 363.38 |
| Mehr anzeigen |