Learn More
Elagolix sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496446
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16496446 100 mg -
16478647 5 mg -
16416048 10 mg 10 Milligramm
16412187 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16496446 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14369
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Elagolix sodium is a human GnRH receptor (GnRHR) antagonist with an IC50 and Ki of 0.25 and 3.7 nM, respectively.
Elagolix sodium is a human GnRH receptor (GnRHR) antagonist with an IC50 and Ki of 0.25 and 3.7 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Elagolix sodium
CAS 832720-36-2
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C32H29F5N3NaO5
Menge 100 mg
Synonym NBI-56418 sodium
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 50 mg/mL (76.50 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (76.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])CCCN[C@H](C1=CC=CC=C1)CN(C(N(CC2=C(C(F)(F)F)C=CC=C2F)C(C)=C3C4=CC=CC(OC)=C4F)=O)C3=O
Molekulargewicht (g/mol) 653.57
Formelmasse 653.57
Reinheit (%) 99.35%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease