Learn More
Bandelin Electronic™ Elektronischer Deckel aus Edelstahl
Bandelin elektronischer Edelstahldeckel, zur Verwendung mit:Für RK 1028/H 1028 DK P, Menge:Gehäuse 1Pack
Marke: Bandelin Electronic™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.67600kg
Beschreibung
Bandelin elektronischer Edelstahldeckel, zur Verwendung mit:Für RK 1028/H 1028 DK P, Menge:Gehäuse 1Pack
Richtiges Zubehör erleichtert die Ultraschall-Anwendungen und schont gleichzeitig Schwingwanne und Reinigungsgut. Weiteres vielseitiges Zubehör auf Anfrage.Einhängekörbe K, Edelstahl-Siebgewebe
Deckel, D Edelstahl
Einhängewannen KW, Kunststoff, mit Deckel
Lochdeckel DE/ Einsatzstreifen ES 4, Edelstahl, für Einsatzgefässe
Einsatzgefässe zur indirekten Reinigung von Kleinteilen, passend in DE/ES 4
Einsatzkörbe, KD 0, PD 04, Siebgewebe, passend in Einsatzgefässe
Typ: D 156
Für Geräte RK, DT: 156/BH
Für Geräte DK: 156 P
Spezifikation
1 Packung | |
Deckel | |
Ultraschallbad, RK 156 BH, DK 156 BP | |
Edelstahl |