Learn More
Bandelin Electronic™ Elektronischer Deckel aus Edelstahl
Bandelin elektronischer Edelstahldeckel, zur Verwendung mit:Für RK 1028/H 1028 DK P, Menge:Gehäuse 1Pack
56.75 € - 479.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10333902
|
Bandelin Electronic™
3007 |
RK 255H/CH DK 255 P |
74.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10170492
|
Bandelin Electronic™
3010 |
Ultraschallbad, RK 514H/BH, DK 514 BP, ZE 514 |
131.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10291772
|
Bandelin Electronic™
3008 |
RK 510/H, 512 H RK/CH, DK 51 |
81.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10343852
|
Bandelin Electronic™
3004 |
Ultraschallbad, RK 156 BH, DK 156 BP |
94.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10120891
|
Bandelin Electronic™
3003 |
RK 100/H/SH, 102 H/CH, 10 H/CH, DK |
56.75 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10271872
|
Bandelin Electronic™
3011 |
RK 1028/H 1028 DK P |
109.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10511842
|
Bandelin Electronic™
3012 |
RK 1028 C/CH |
128.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10713081
|
Bandelin Electronic™
8448 |
RM 210/H/U/UH, RM/ZM 212/H/U/UH |
479.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Bandelin elektronischer Edelstahldeckel, zur Verwendung mit:Für RK 1028/H 1028 DK P, Menge:Gehäuse 1Pack
Richtiges Zubehör erleichtert die Ultraschall-Anwendungen und schont gleichzeitig Schwingwanne und Reinigungsgut. Weiteres vielseitiges Zubehör auf Anfrage.Einhängekörbe K, Edelstahl-Siebgewebe
Deckel, D Edelstahl
Einhängewannen KW, Kunststoff, mit Deckel
Lochdeckel DE/ Einsatzstreifen ES 4, Edelstahl, für Einsatzgefässe
Einsatzgefässe zur indirekten Reinigung von Kleinteilen, passend in DE/ES 4
Einsatzkörbe, KD 0, PD 04, Siebgewebe, passend in Einsatzgefässe
Typ: D 100
Für Geräte RK, DT: 100/H, 102 H, 103 H
Für Geräte DK: 102 P
Spezifikation
1 Packung | |
Deckel | |
Edelstahl |