Learn More
Ellagic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422079
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16422079 1 g 1 Gramm
16410808 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16422079 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0183
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ellagic acid is a natural antioxidant, and acts as a potent and ATP-competitive CK2 inhibitor, with an IC50 of 40 nM and a Ki of 20 nM.
Ellagic acid is a natural antioxidant, and acts as a potent and ATP-competitive CK2 inhibitor, with an IC50 of 40 nM and a Ki of 20 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ellagic acid
CAS 476-66-4
Farbe Light Nude
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H6O8
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : 5 mg/mL (16.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C2=CC(O)=C(O)C(O3)=C2C4=C(C3=O)C=C(O)C(O)=C4O1
Molekulargewicht (g/mol) 302.19
Formelmasse 302.19
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease