Learn More
ELN484228, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493256
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16493256 25 mg -
16487597 5 mg -
16484848 10 mg 10 Milligramm
16475636 100 mg -
16461107 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493256 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY115038
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress ELN484228 is a blocker of α-synuclein which is a key protein in Parkinson’s disease.
ELN484228 is a blocker of α-synuclein which is a key protein in Parkinson’s disease.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ELN484228
CAS 312-63-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H10FNO2S
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (198.98 mM)
SMILES O=S(C1=CC=CC=C1)(NC2=CC=C(F)C=C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 251.28
Formelmasse 251.28
Reinheit (%) 99.77%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration