Learn More
Merck 0.05μ m Porengröße MF-Millipore™ Cellulosemischester-Membranen
Wird in der analytischen Forschung verwendet
Brand: Merck VMWP04700
500.67 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.11700kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
Biologisch inerte Gemische aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht.MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter.
Merkmale & Vorteile
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Oberfläche mit Gitternetz
- Kompatibel für die Sterilisation mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavierung
Specifications
Nicht autoklavierbar | |
Zellulosemischester (MCE) (Nitrat und Acetat) | |
Unsteril | |
105 µm | |
Hydrophil | |
47 mm |
Weiß | |
0,05 μm | |
0,74 ml/min x cm2 | |
Filtermembranen | |
47 mm |
Safety and Handling
- MCE 0.05UM WH PL 47MM 100/PK
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Hazard Statement
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Precautionary Statement
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P370+P378-Bei Brand: Pulver zum Löschen verwenden.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose