Learn More
Merck 0.05μ m Porengröße MF-Millipore™ Cellulosemischester-Membranen
Wird in der analytischen Forschung verwendet
355.00 € - 560.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Zellulosemischester (MCE) (Nitrat und Acetat) |
Porengröße | 0,05 μm |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10278090
|
Merck
VMWP02500 |
25 mm |
411.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10126380
|
Merck
VMWP04700 |
47 mm |
560.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10218240
|
Merck
VMWP09025 |
90 mm |
473.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10480391
|
Merck
VMWP01300 |
13 mm |
355.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Biologisch inerte Membran
- Membran aus Zellulosemischester
- Maximale Betriebstemperatur: 75 °C
- Benetzbarkeit: Hydrophil
- Porosität: 72 %
- Filterfläche: Glatt
- Filterdurchmesser: 13 mm
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Zellulosemischester (MCE) (Nitrat und Acetat) | |
Unsteril | |
105 µm | |
Hydrophil |
Weiß | |
0,05 μm | |
0,74 ml/min x cm2 | |
Filtermembranen |