Learn More
Merck 0.10μm Porengröße MF-Millipore™ Membran aus Zellulosemischester
Wird in der analytischen Forschung verwendet
Marke: Merck VCWP02500
401.85 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Biologisch inerte Gemische aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht.MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter.
Merkmale & Vorteile
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Oberfläche mit Gitternetz
- Kompatibel für die Sterilisation mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavierung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Zellulosemischester (MCE) (Nitrat und Acetat) | |
Nicht steril | |
105 µm | |
Hydrophil | |
25 mm |
Weiß | |
0,1 μm | |
1,5 ml/min x cm2 | |
Filtermembranen | |
25 mm |
Sicherheit und Handhabung
- MCE 0.1UM WH PL 25MM 100/PK
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P370+P378-Bei Brand: pulver zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: octylphenol polyethoxyethanol