Learn More
Merck 0.10μm Porengröße MF-Millipore™ Membran aus Zellulosemischester
Wird in der analytischen Forschung verwendet
328.00 € - 540.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Zellulosemischester (MCE) (Nitrat und Acetat) |
Porengröße | 0,1 μm |
Sterilität | Nicht steril |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10024450
|
Merck
VCWP04700 |
47 mm |
540.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10625581
|
Merck
VCWP01300 |
105 mm |
328.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10228240
|
Merck
VCWP02500 |
25 mm |
446.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10450971
|
Merck
VCWP09025 |
90 mm |
402.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Biologisch inerte Membran
- Zellulosemischester
- Kontaminant: Asbest
- Porengröße: 0.01μm
- Porosität: 74 %
- Proteinbindung: 150& g/cm²
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Zellulosemischester (MCE) (Nitrat und Acetat) | |
Nicht steril | |
105 µm | |
Hydrophil |
Weiß | |
0,1 μm | |
1,5 ml/min x cm2 | |
Filtermembranen |