Learn More
Merck 0.10μm Porengröße MF-Millipore™ Membran aus Zellulosemischester
Wird in der analytischen Forschung verwendet
Marke: Merck VCWP01300
295.35 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Biologisch inerte Gemische aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht.MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter.
Merkmale & Vorteile
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Oberfläche mit Gitternetz
- Kompatibel für die Sterilisation mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavierung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Zellulosemischester (MCE) (Nitrat und Acetat) | |
Unsteril | |
105 µm | |
Hydrophil | |
105 mm |
Weiß | |
0,1 μm | |
1,5 ml/min x cm2 | |
Filtermembranen | |
105 mm |